N5770
Nalmefene
Sinônimo(s):
(5α)-17-(Cyclopropylmethyl)-4,5-epoxy-6-methylenemorphinan-3,14-diol
About This Item
Produtos recomendados
forma
solid
originador
Baxter
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc2C[C@H]3N(CC[C@@]45[C@@H](Oc1c24)C(=C)CC[C@@]35O)CC6CC6
InChI
1S/C21H25NO3/c1-12-6-7-21(24)16-10-14-4-5-15(23)18-17(14)20(21,19(12)25-18)8-9-22(16)11-13-2-3-13/h4-5,13,16,19,23-24H,1-3,6-11H2/t16-,19+,20+,21-/m1/s1
chave InChI
WJBLNOPPDWQMCH-MBPVOVBZSA-N
Informações sobre genes
human ... OPRD1(4985) , OPRK1(4986) , OPRM1(4988)
rat ... Oprd1(24613) , Oprm1(25601)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3