N5162
Anti-Neurabin II antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Neural-tissue Specific F-actin Binding Protein I, Anti-PP1bp134, Anti-Protein Phosphatase 1 Regulatory Subunit 9B, Anti-Spinophilin
About This Item
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 140 kDa
reatividade de espécies
rat, mouse, canine
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using rat brain extract (S1 fraction)
indirect immunofluorescence: 5-10 using MDCK cells.
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using mouse and rat brain extract (S1 fraction)
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PPP1R9B(84687)
mouse ... Ppp1r9b(217124)
rat ... Ppp1r9b(84686)
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting (1 paper)
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)