N5037
Anti-Neurabin II (C-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Neural-tissue Specific F-actin Binding Protein II, Anti-PP1bp134, Anti-Protein Phosphatase 1 Regulatory Subunit 9B, Anti-Spinophilin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 140 kDa
reatividade de espécies
rat, mouse, canine
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): 10-20 μg using rat brain extract (S1 fraction)
indirect immunofluorescence: 10-20 using MDCK cells.
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using mouse and rat brain extracts (S1 fraction)
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PPP1R9B(84687)
mouse ... Ppp1r9b(217124)
rat ... Ppp1r9b(84686)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade