N4412
Anti-Neurabin I antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Neural-tissue Specific F-actin Binding Protein I, Anti-Protein Phosphatase 1 Regulatory Subunit 9A
About This Item
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 180 kDa
reatividade de espécies
mouse, rat
técnica(s)
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using a rat brain extract (S1 fraction)
western blot: 1-2 μg/mL using mouse brain (fraction S1).
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Ppp1r9a(243725)
rat ... Ppp1r9a(84685)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)