N5139
Monoclonal Anti-Neurofilament 68 antibody produced in mouse
clone NR4, ascites fluid
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-Neurofilament light chain
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
NR4, monoclonal
peso molecular
antigen apparent mol wt 68 kDa
contém
15 mM sodium azide as preservative
reatividade de espécies
chicken, rat, pig, human
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:40 using rat cerebellum
microarray: suitable
western blot: 1:500 using bovine spinal cord neurofilament
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NEFL(4747)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- in immunohistochemistry
- in immunoblotting
- in western blotting
Ações bioquímicas/fisiológicas
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1