N4766
N-Nitroso-N-methylurea
Bulk package
Sinônimo(s):
MNU, N-Methyl-N-nitrosourea
About This Item
Produtos recomendados
forma
solid
contém
aqueous acetic acid as stabilizer
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN(N=O)C(N)=O
InChI
1S/C2H5N3O2/c1-5(4-7)2(3)6/h1H3,(H2,3,6)
chave InChI
ZRKWMRDKSOPRRS-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Flam. Sol. 2 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges