N3911
NBI 27914
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
5-Chloro-4-(N-(cyclopropyl)methyl-N-propylamino)-2-methyl-6-(2,4,6-trichlorophenyl)aminopyridine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
cor
white
solubilidade
DMSO: >20 mg/mL at 60 °C
H2O: insoluble
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCN(CC1CC1)c2nc(C)nc(Nc3c(Cl)cc(Cl)cc3Cl)c2Cl
InChI
1S/C18H20Cl4N4/c1-3-6-26(9-11-4-5-11)18-15(22)17(23-10(2)24-18)25-16-13(20)7-12(19)8-14(16)21/h7-8,11H,3-6,9H2,1-2H3,(H,23,24,25)
chave InChI
KNADXBVKFAUMCR-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... CRHR1(1394)
Aplicação
- to study its effects on steroidogenic gene expression in GD15 mouse testis
- to study its effects on amyloid β production
- to study its effects on neurogenic activity of neural stem cells in the adult hippocampus
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3