A8727
Antalarmin hydrochloride
≥98% (HPLC), solid, CRF1 antagonist
Sinônimo(s):
N-Butyl-N-ethyl-2,5,6-trimethyl-7-(2,4,6-trimethylphenyl)-7H-pyrrolol[2,3-d]pyrimidin-4-amine hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
product name
Antalarmin hydrochloride, ≥98% (HPLC), solid
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
condição de armazenamento
desiccated
cor
off-white
solubilidade
DMSO: >10 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].CCCCN(CC)c1nc(C)nc2n(c(C)c(C)c12)-c3c(C)cc(C)cc3C
InChI
1S/C24H34N4.ClH/c1-9-11-12-27(10-2)23-21-18(6)19(7)28(24(21)26-20(8)25-23)22-16(4)13-15(3)14-17(22)5;/h13-14H,9-12H2,1-8H3;1H
chave InChI
CGDGXEDXEXACKQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- to study its effect on stress-induced tryptophan hydroxylase 2 activity
- to study the anxiogenic effects of corticotropin-releasing factor 1 (CRF1) activation
- to analyze the therapeutic effect of blocking corticotrophin-releasing hormone (CRH) signaling in treating social stress-induced depression
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3