N3518
NZ Amine® Broth
Lambda bacteriophage growth medium
About This Item
Produtos recomendados
grau
for molecular biology
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
forma
powder
composição
MgSO4, 1 g/L
NaCl, 5 g/L
Tryptone, 10 g/L
pH
6.3-7.2(1.6% solution)
aplicação(ões)
food and beverages
temperatura de armazenamento
room temp
adequação
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Standard formulation
- Convenient package sizes
- Easy scale-up using larger package sizes
- A budget-friendly alternative to liquid
Nota de preparo
2. Autoclave for 15 minutes at 121°C.
Reconstituição
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
General protocols for growth of competent cells in microbial medium.