N3135
Nalorphine hydrochloride
Sinônimo(s):
N-Allylnormorphine HCl, Nalline HCl
About This Item
Produtos recomendados
controle de medicamentos
USDEA Schedule III; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
solubilidade
H2O: slightly soluble
dilute aqueous acid: soluble
ethanol: soluble
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].O[C@H]1C=CC2[C@H]3Cc4ccc(O)c5O[C@@H]1[C@]2(CCN3CC=C)c45
InChI
1S/C19H21NO3.ClH/c1-2-8-20-9-7-19-12-4-6-15(22)18(19)23-17-14(21)5-3-11(16(17)19)10-13(12)20;/h2-6,12-13,15,18,21-22H,1,7-10H2;1H/t12?,13-,15+,18+,19+;/m1./s1
chave InChI
NAHATSPWSULUAA-HWXFZQNOSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?