Key Documents
N1751
Sigma-Aldrich
Neodymium(III) oxide
≥99.9% rare earth content, expressed as Nd2O3 basis
Sinônimo(s):
Neodymium sesquioxide, Neodymium trioxide
About This Item
Fórmula linear:
Nd2O3
Número CAS:
Peso molecular:
336.48
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
Ensaio
≥99.9% rare earth content, expressed as Nd2O3 basis
densidade
7.24 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=[Nd]O[Nd]=O
InChI
1S/2Nd.3O
chave InChI
HBPPDPSYLUIKHU-UHFFFAOYSA-N
Qualidade
.
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1