Documentos
203858
Sigma-Aldrich
Neodymium(III) oxide
99.99% trace metals basis
About This Item
Fórmula linear:
Nd2O3
Número CAS:
Peso molecular:
336.48
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
eCl@ss:
38160603
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99.99% trace metals basis
forma
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: neodymium
densidade
7.24 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=[Nd]O[Nd]=O
InChI
1S/2Nd.3O
chave InChI
HBPPDPSYLUIKHU-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Artigos
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.