N1404
Niaproof® 4
~27% in H2O
Sinônimo(s):
7-Ethyl-2-methyl-4-undecyl sulfate sodium salt, Sodium 7-ethyl-2-methyl-4-undecyl sulfate, Tergitol™ 4
About This Item
Produtos recomendados
descrição
anionic
forma
liquid
peso molecular
316.43 g/mol
concentração
~27% in H2O
técnica(s)
DNA extraction: suitable
hybridization: suitable
protein quantification: suitable
Impurezas
≤0.005% Phosphorus (P)
densidade
1.06 g/mL at 20 °C
traços de cátion
Ca: ≤0.005%
Cu: <0.0005%
Fe: <0.0005%
K: <0.005%
Mg: <0.0005%
Pb: <0.001%
Zn: <0.0005%
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CCCCC(CC)CCC(CC(C)C)OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C14H30O4S.Na/c1-5-7-8-13(6-2)9-10-14(11-12(3)4)18-19(15,16)17;/h12-14H,5-11H2,1-4H3,(H,15,16,17);/q;+1/p-1
chave InChI
FVEFRICMTUKAML-UHFFFAOYSA-M
Outras notas
Ligação
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter