N1040
N1-(7-Nitro-2,1,3-benzoxadiazol-4-yl)-N1,N2,N2-tris(2-pyridinylmethyl)-1,2-ethanediamine
for fluorescence
Sinônimo(s):
N-(2-(Bis((pyridin-2-yl)methyl)amino)ethyl)-7-nitro-N-((pyridin-2-yl)methyl)benzo[c][1,2,5]oxadiazole-4-amine, NBD-TPEA
About This Item
Produtos recomendados
grau
for fluorescence
Ensaio
≥95%
forma
solid
fluorescência
λex 470 nm; λem 534 nm
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(N(CCN(Cc2ccccn2)Cc3ccccn3)Cc4ccccn4)c5nonc15
InChI
1S/C26H24N8O3/c35-34(36)24-11-10-23(25-26(24)31-37-30-25)33(19-22-9-3-6-14-29-22)16-15-32(17-20-7-1-4-12-27-20)18-21-8-2-5-13-28-21/h1-14H,15-19H2
chave InChI
WBROPDACWHVGSC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3