900128E
Avanti
15(S)-HETE
Avanti Research™ - A Croda Brand, ethanol solution
Sinônimo(s):
15S-Hydroxy-5Z,8Z,11Z,13E-eicosatetraenoic acid
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
ethanol solution
embalagem
pkg of 1 × 1 mL (900128E-100UG)
pkg of 1 × 1 mL (900128E-500UG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
concentração
100 μg/mL in ethanol (900128E-100UG)
500 μg/mL in ethanol (900128E-500UG)
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@H](CCCCC)\C=C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)O
InChI
1S/C20H32O3/c1-2-3-13-16-19(21)17-14-11-9-7-5-4-6-8-10-12-15-18-20(22)23/h4-5,8-11,14,17,19,21H,2-3,6-7,12-13,15-16,18H2,1H3,(H,22,23)/b5-4-,10-8-,11-9-,17-14+/t19-/m0/s1
chave InChI
JSFATNQSLKRBCI-VAEKSGALSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
13 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)