N0913
Anti-Neurocan antibody, Mouse monoclonal
clone 650.24, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-CSPG3, Anti-Chondroitin Sulfate Proteogycan 3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
650.24, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 260 kDa (additional band at 160 kDa)
reatividade de espécies
rat
embalagem
antibody small pack of 25 μL
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 0.1-0.2 μg/mL using neonatal rat brain treated with chondroitinase.
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rat ... Ncan(58982)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- western blotting
- immunofluorescence
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunocytochemistry
- immunohistochemistry
Ações bioquímicas/fisiológicas
Descrição-alvo
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3