MXBIOS50
Mix-n-Stain™ Biotin Antibody Labeling Kit (20-50μg)
Selecione um tamanho
R$ 930,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 930,00
Produtos recomendados
Formulário
liquid
Nível de qualidade
condição de armazenamento
protect from light
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Mix-n-Stain Biotin Antibody Labeling Kit contains everything you need to rapidly label an antibody with biotin for secondary detection using an enzymatically or fluorescently labeled anti-biotin antibody or streptavidin.
After labeling, biotin is covalently linked to the antibody with a degree of labeling of 4–6 biotin molecules per antibody molecule.
Multiple antibodies labeled with biotin or CF™ dyes using different Mix-n-Stain kits can be used for multicolor fluorescence staining without transfer of biotin or dyes between antibodies.
Aplicação
Características e benefícios
Componentes
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)