MTCP9601NW
MTC™ Bio PCR Plates
size 96 well, skirt: no, low profile/Fast, white
Sinônimo(s):
multiwell plate
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polypropylene
white
esterilidade
sterile
Características
DNase free
RNase free
lid: no
skirt: no low profile/Fast
skirt: no
embalagem
pack of 50 ea
fabricante/nome comercial
MTC™ Bio P9601-NW
tamanho
96 well
volume do poço
0.1 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- RNase, DNase, DNA, and PCR inhibitor free
- Compatible with standard equipmen
- tUltra-thin walled tube wells
- Alpha-numeric reference grids
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)