Documentos Principais
AXYPCR96SGC
Corning® Axygen® 96 Well Segmented PCR Microplate
size 96 wells, clear, pkg of 5x10plates/cs
Sinônimo(s):
PCR segmented microplate
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Materiais
conical bottom wells
fabricante/nome comercial
Axygen Inc PCR-96-SG-C
Corning
embalagem
pkg of 5x10plates/cs
tamanho
96 wells
cor
clear
adequação
suitable for PCR
Informações legais
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)