MSST0053
SILu™Prot AKT3, RAC-gamma serine/threonine-protein kinase human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, SIL MS Protein Standard, 13C and 15N-labeled
Sinônimo(s):
Protein kinase Akt-3, Protein kinase B gamma (PKB gamma), RAC-PK-gamma, STK-2
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Nível de qualidade
etiqueta
His tagged
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
Formulário
liquid
potência
≥98% (Heavy amino acids incorporation efficiency by MS)
adequação
suitable for mass spectrometry (standard)
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... AKT3(10000)
Descrição geral
Sequência
forma física
Informações legais
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)