Documentos Principais
GF98479827
Platinum-iridium alloy, Pt90Ir10
foil, 25 x 25mm, 0.10mm thickness, as rolled
Sinônimo(s):
PT020245
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 8.985,00
R$ 8.985,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 8.985,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
R$ 8.985,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
foil (temper - as rolled)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 984-798-27
tamanho × espessura
25 mm × 25 mm × 0.10 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)