MSST0012
SILu™Lite ALB Albumin human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, MS Protein Standard
Sinônimo(s):
Albumin, Mass spectrometry standard, Human Albumin
Selecione um tamanho
R$ 5.027,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 5.027,00
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Ensaio
≥98% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized powder
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
adequação
suitable for mass spectrometry (internal calibrator)
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... ALB(213)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Sequência
forma física
Informações legais
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)