Documentos Principais
MSPS002
Sigma-Aldrich
SILuPep GLP-1 active
synthetic, SIL MS Peptide Standard, ¹³C labeled
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 1.382,00
R$ 1.382,00
Previsão de entrega em09 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 1.382,00
About This Item
Código UNSPSC:
23201100
NACRES:
NA.24
R$ 1.382,00
Previsão de entrega em09 de abril de 2025
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
lyophilized
cor
off-white
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Nota de análise
General Description
SILuPep GLP-1 Active is a synthetic, stable isotope-labeled human peptide.
Sequence
HAEGTFTSDVSSY-Leu(U13C6)-EGQAAKEFIAW-Leu(U13C6)-VKGR-NH2
Terminal modifications: N-Term: [H]
Length (residues): 30
Label Incorporation
>= 98% as determined by mass spectrometry
Informações legais
SILu is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)