Based on previous results, a 20% difference in methylation is typically observable. It is recommended to conduct replicate experiments, assess the margin of error (technical and/or biological), and utilize a p-test or other statistical approach to evaluate its applicability in your specific case.
MDQ1
Kit de quantificação de DNA metilado Imprint®
To measure global DNA methylation shifts from as low as 10 ng DNA
Sinônimo(s):
DNA Methylation Quantification, DNA methylation shift
Aplicação
Características e benefícios
- Formato baseado em ELISA
- O procedimento é concluído em 4 etapas fáceis de seguir
- Todos os reagentes são fornecidos, inclusive o controle de DNA metilado
- O limite de detecção é de 5 ng de DNA totalmente metilado
- Eficaz a partir de apenas 10-200 ng de DNA inicial
- O procedimento é concluído em 3,5 horas
- O formato de 96 poços permite a opção de estudar amostras únicas ou estudos de alto rendimento
- Anticorpo e reagentes otimizados com alta especificidade até 5-mC; nenhuma reatividade cruzada com citosina não metilada
- Pode ser usado com células aderentes e em suspensão, tecidos, plasma e outros fluidos corporais, como saliva, urina e soro
Informações legais
Componentes do kit também disponíveis separadamente
- M8570Methylated Control DNA, 50 ng/μLSDS
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Global DNA Modification Kit (MDQ1) monitors DNA methylation via sandwich ELISA-like assay, aiding in epigenetic research.
Protocolos
The Imprint® Methylated DNA Quantification Kit provides a high-throughput, non-radioactive means of measuring global DNA methylation shifts.
Chromatin Immunoprecipitation qPCR for studying gene regulation across conditions.
-
Could you please provide the sensitivity of the kit and explain what differences in methylation status it can detect?
1 answer-
Helpful?
-
-
Are there any species restrictions for Product MDQ1, Imprint® Methylated DNA Quantification Kit?
1 answer-
The antibody works on 5-me-C, so any species with DNA that is methylated at the 5 position of cytidine residues will work.
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
Helpful?
-
-
What is the detection limit of Product MDQ1, Imprint® Methylated DNA Quantification Kit?
1 answer-
The detection limit of this kit is 5 nanograms of fully methylated DNA.
Helpful?
-
-
How does the storage temperature relate to shipping conditions?
1 answer-
The storage conditions that a Sigma-Aldrich catalog and label recommend for products are deliberately conservative. For many products, long-term storage at low temperatures will increase the time during which they are expected to remain in specification and therefore are labeled accordingly. Where short-term storage, shipping time frame, or exposure to conditions other than those recommended for long-term storage will not affect product quality, Sigma-Aldrich will ship at ambient temperature. The products sensitive to short-term exposure to conditions other than their recommended long-term storage are shipped on wet or dry ice. Ambient temperature shipping helps to control shipping costs for our customers. At any time, our customers can request wet- or dry-ice shipment, but the special handling is at customer expense if our product history indicates that the product is stable for regular shipment.
Helpful?
-
-
When using Product MDQ1, Imprint® Methylated DNA Quantification Kit, can I dilute the entire antibody at once and save it for later?
1 answer-
No. A fresh dilution of the antibody should be prepared each time the kit is used. Diluting the antibody all at once will decrease its stability and it's effectiveness in the kit.
Helpful?
-
-
Is Product MDQ1, Imprint® Methylated DNA Quantification Kit, shipped in two parts?
1 answer-
Yes, Product MDQ1, Imprint® Methylated DNA Quantification Kit, is shipped in 2 parts. Part 1 contains, 2-8 °C components (W4267, D8568, C3493, D8818, D8693, S3447, and A4231) and Part 2 contains -20 °C components (M8570 and B6561).
Helpful?
-
-
When using Product MDQ1, Imprint® Methylated DNA Quantification Kit, do I need to use all the wells in the plate at once?
1 answer-
No, you can use as many wells as needed. You will want to ensure that all the wells that are not being used are covered well with Parafilm, Saran Wrap or some other plate sealer.
Helpful?
-
-
Can I use chloroform to extract my DNA before using Product MDQ1, Imprint® Methylated DNA Quantification Kit?
1 answer-
Choroform extraction should not interfere with the protocol as long as the DNA was not eluted with the chloroform.