MAK244
Plasmin Activity Assay Kit (Fluorometric)
sufficient for 100 fluorometric tests
Sinônimo(s):
Plasmin Fluorometric Assay Kit
About This Item
Produtos recomendados
método de detecção
fluorometric
doença(s) relevante(s)
cancer; hematological disorder
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Adequação
Princípio
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)