M9651
Maprotiline hydrochloride
>99% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
9-(γ-Methylaminopropyl)-9,10-dihydro-9,10-ethanoanthracene hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (HPLC)
forma
powder
cor
white
solubilidade
H2O: 50 mg/mL
originador
Novartis
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CNCCCC12CCC(c3ccccc13)c4ccccc24
InChI
1S/C20H23N.ClH/c1-21-14-6-12-20-13-11-15(16-7-2-4-9-18(16)20)17-8-3-5-10-19(17)20;/h2-5,7-10,15,21H,6,11-14H2,1H3;1H
chave InChI
NZDMFGKECODQRY-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... SLC6A2(6530)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3