M9073
Anti-Mitofusin 2 antibody,Mouse monoclonal
clone Mito-2, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-CMT2A, Anti-CMT2A2, Anti-CPRP1, Anti-HSG, Anti-Hyperplasia suppressor, Anti-KIAA0214, Anti-MARF, Anti-MFN2, Anti-Mitochondrial assembly regulatory factor, Anti-Transmembrane GTPase MFN2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
Mito-2, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~86 kDa
reatividade de espécies
mouse, rat
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
western blot: 2-5 μg/mL using whole extract of rat brain mitochondria
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MFN2(9927)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade