M8703
Silver methanesulfonate
98%
Sinônimo(s):
Methanesulfonic acid silver salt
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
pf
252-256 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ag+].CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/CH4O3S.Ag/c1-5(2,3)4;/h1H3,(H,2,3,4);/q;+1/p-1
chave InChI
MLKQJVFHEUORBO-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
- Heterocyclization reactions
- CO2-mediated rearrangement of propargyl alcohols for the synthesis of a,ß-unsaturated ketones and esters
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)