M8530
Manganese(II) chloride tetrahydrate
suitable for plant cell culture
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99% (silver nitrate titration)
técnica(s)
cell culture | plant: suitable
pf
58 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Mn]Cl.[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H]
InChI
1S/2ClH.Mn.4H2O/h2*1H;;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
chave InChI
CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Brain
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash