M8527
4-Methylumbelliferyl α-L-fucopyranoside
fluorogenic, ≥97% (TLC), powder
Sinônimo(s):
4-Methylumbelliferyl alpha-L-fucopyranoside
Selecione um tamanho
R$ 1.620,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.620,00
Produtos recomendados
Nome do produto
4-Methylumbelliferyl α-L-fucopyranoside, ≥97% (TLC)
Ensaio
≥97% (TLC)
Formulário
powder
solubilidade
DMF: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
fluorescência
λex 360 nm; λem 449 nm (Reaction product)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H]1O[C@@H](Oc2ccc3C(C)=CC(=O)Oc3c2)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C16H18O7/c1-7-5-12(17)23-11-6-9(3-4-10(7)11)22-16-15(20)14(19)13(18)8(2)21-16/h3-6,8,13-16,18-20H,1-2H3/t8-,13+,14+,15-,16-/m0/s1
chave InChI
CQKHENXHLAUMBH-CRLRYRHBSA-N
Aplicação
- as a substrate in α-L-fucosidase 1 (α-L-FUCA-1) enzyme assays to convert it to the fluorescent product 4-methylumbelliferone (4MU) for finding the distribution of the membrane-associated α-L-FUCA-1 of human sperm[1]
- as a fluorogenic substrate in enzyme assays to evaluate the stability of both the seminal plasma and membrane-associated α-l-fucosidase[2]
- as a substrate to measure the enzymatic activity of α-L-FUCA-1 of cell extracts from TPC-1, BCPAP, 8505C, and CAL62 cell lines[3]
Substratos
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)