M7318
Anti-MBD2a,b (RA-18) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-DMTase, Anti-NY-CO-41
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
indirect immunofluorescence: 6-8 μg/mL using NIH3T3 cells
microarray: suitable
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using nuclear extracts of HeLa cells
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MBD2(8932)
mouse ... Mbd2(17191)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- for chromatin immunoprecipitation and western blotting
- immunofluorescence
- immunoblotting
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)