M6546
(±)-2-(p-Methoxyphenoxy)propionic acid
solid, ≥98%
Sinônimo(s):
PMP
About This Item
Produtos recomendados
product name
(±)-2-(p-Methoxyphenoxy)propionic acid, ≥98%
fonte biológica
synthetic (organic)
Ensaio
≥98%
forma
solid
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(OC(C)C(O)=O)cc1
InChI
1S/C10H12O4/c1-7(10(11)12)14-9-5-3-8(13-2)4-6-9/h3-7H,1-2H3,(H,11,12)
chave InChI
MIEKOFWWHVOKQX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3