fonte biológica
synthetic (organic)
Ensaio
≥99%
forma
powder
pf
237-238 °C (lit.)
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ncnc2[nH]cnc12
InChI
1S/C6H6N4/c1-4-5-6(9-2-7-4)10-3-8-5/h2-3H,1H3,(H,7,8,9,10)
chave InChI
SYMHUEFSSMBHJA-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves