Documentos
M5906
Sigma-Aldrich
Methyl 18-methylnonadecanoate
≥98% (capillary GC)
Sinônimo(s):
18-Methylnonadecanoic acid methyl ester, Methyl isoarachidate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H42O2
Número CAS:
Peso molecular:
326.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
Ensaio
≥98% (capillary GC)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC(C)C