Documentos Principais
M5685
Sigma-Aldrich
Metrazoline
solid
Sinônimo(s):
4,5-Dihydro-2-[(1E)-2-(2-methylphenyl)ethenyl-1H-imidazole oxalate salt
About This Item
Fórmula linear:
C12H14N2·C2H2O4
Número CAS:
Peso molecular:
276.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Formulário
solid
solubilidade
H2O: 16 mg/mL
cadeia de caracteres SMILES
CC1=CC=CC=C1/C=C/C2=NCCN2.OC(C(O)=O)=O
InChI
1S/C12H14N2.C2H2O4/c1-10-4-2-3-5-11(10)6-7-12-13-8-9-14-12;3-1(4)2(5)6/h2-7H,8-9H2,1H3,(H,13,14);(H,3,4)(H,5,6)/b7-6+;
chave InChI
QDUUQIGHAAEJDO-UHDJGPCESA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Potent and selective imidazoline binding site ligand
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
C Polidori et al.
European journal of pharmacology, 392(1-2), 41-49 (2000-04-05)
Previous studies have suggested that imidazoline I(2) receptors play a role in feeding control in rats. The effect of subcutaneous (s.c.) injections of four novel imidazoline I(2) ligands, 2-naphthalen-2yl-4,5-dihydro-1H-imidazole hydrochloride (benazoline), 2-styryl-4,5-dihydro-1H-imidazole oxalate (tracizoline), o-nitro-tracizoline and o-methyl-tracizoline (metrazoline) on food