B154
BU224 hydrochloride
solid
Sinônimo(s):
2-(4,5-Dihydroimidazol-2-yl)quinoline hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
forma
solid
cor
white
solubilidade
ethanol: 1.2 mg/mL
H2O: >16 mg/mL
0.1 M NaOH: 24 mg/mL
0.1 M HCl: >30 mg/mL
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].C1CN=C(N1)c2ccc3ccccc3n2
InChI
1S/C12H11N3.ClH/c1-2-4-10-9(3-1)5-6-11(15-10)12-13-7-8-14-12;/h1-6H,7-8H2,(H,13,14);1H
chave InChI
DDFHQXAQWZWRSQ-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Atenção
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3