M5293
Monoclonal Anti-Mucin Gastric antibody produced in mouse
clone 45M1, ascites fluid
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
45M1, monoclonal
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
chicken, monkey, rat, rabbit, pig, hedgehog, mouse, human, feline
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200 using sections of human stomach
western blot: suitable using non-reducing conditions
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MUC5AC(4586)
mouse ... Muc5ac(17833)
rat ... Muc5ac(682837)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunofluorescence (1 paper)