Documentos Principais
M5171
Sigma-Aldrich
S-Methyl-L-thiocitrulline acetate salt
≥98% (TLC)
Selecione um tamanho
10 MG
R$ 757,00
R$ 757,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 MG
R$ 757,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H15N3O2S · C2H4O2
Número CAS:
Peso molecular:
265.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.32
R$ 757,00
Check Cart for Availability
Ensaio
≥98% (TLC)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)=O.CSC(=N)NCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C7H15N3O2S.C2H4O2/c1-13-7(9)10-4-2-3-5(8)6(11)12;1-2(3)4/h5H,2-4,8H2,1H3,(H2,9,10)(H,11,12);1H3,(H,3,4)/t5-;/m0./s1
chave InChI
XUKPZPRDNPUAJY-JEDNCBNOSA-N
Informações sobre genes
Ações bioquímicas/fisiológicas
Potent inhibitor of inducible nitric oxide synthase with preference for constitutive (neuronal) over inducible (endothelial) NOS.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
K Narayanan et al.
Journal of medicinal chemistry, 37(7), 885-887 (1994-04-01)
Nitric oxide synthase catalyzes the NADPH- and O2-dependent conversion of L-arginine to L-citrulline and nitric oxide. L-Thiocitrulline, L-homothiocitrulline, and S-methyl-L-thiocitrulline, novel citrulline analogs, have been synthesized and are shown to be potent inhibitors of both the constitutive brain and the
Liliana M Sanmarco et al.
Nature, 611(7937), 801-809 (2022-10-21)
Genome-wide association studies have identified risk loci linked to inflammatory bowel disease (IBD)1-a complex chronic inflammatory disorder of the gastrointestinal tract. The increasing prevalence of IBD in industrialized countries and the augmented disease risk observed in migrants who move into