Documentos
M4824
Sigma-Aldrich
Myosin Light Chain from human heart
Sinônimo(s):
Myosin from human heart
About This Item
Número CAS:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.61
fonte biológica
human heart
Nível de qualidade
forma
lyophilized
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
Categorias relacionadas
forma física
Lyophilized from ammonium carbonate buffer.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3