M4750
α-D(+)Mannose 1-phosphate bis(cyclohexylammonium) salt
Sinônimo(s):
α-D-Mannopyranosyl phosphate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>98% (TLC)
forma
powder
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
NC1CCCCC1.NC2CCCCC2.OC[C@H]3O[C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]3O
InChI
1S/2C6H13N.C6H13O9P/c2*7-6-4-2-1-3-5-6;7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(14-2)15-16(11,12)13/h2*6H,1-5,7H2;2-10H,1H2,(H2,11,12,13)/t;;2-,3-,4+,5+,6-/m..1/s1
chave InChI
YBPDNWXTAIIEAM-SHPZNGBNSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3