M4562
Greiner Sensoplate™ glass bottom multiwell plates
1536-well (LO-Base)
Sinônimo(s):
1536 multiwell plates, 1536 well microplates, 1536 well microtiter plates, 1536 well plates
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
black polystyrene plate
flat clear borosilicate glass wells (175um thick)
polystyrene
descrição
glass bottom microplates
esterilidade
sterile
Características
lid
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Greiner Bio-One 783892P
C × L
127.76 mm × 85.48 mm
tamanho
1536 wells
volume do poço
12.6 μL
volume de trabalho do poço
3-10 μL
cor
black plate
clear wells
tipo de ligação
non-treated surface
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- Dimensions: Length: 127.76mm;
- Width: 85.48mm
- Borosilicate glass (175um thick)
- High Optical Clarity
- Low autofluorescence
- Bottom flatness better than 100um
- Class VI biocompatible adhesive