M4542
Melanin Concentrating Hormone rat
≥90% (HPLC)
Sinônimo(s):
MCH
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Ensaio
≥90% (HPLC)
forma
powder
composição
Peptide content, ≥70%
solubilidade
water: 1 mg/mL, clear, colorless
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CSCC[C@@H]1NC(=O)[C@H](CSSC[C@H](NC(=O)[C@@H]2CCCN2C(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](Cc3ccc(O)cc3)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)CNC(=O)[C@H](CC(C)C)NC1=O)C(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc4c[nH]c5ccccc45)C(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(O)=O)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CCSC)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@H](Cc6ccccc6)NC(=O)[C@@H](N)CC(O)=O
InChI
1S/C105H160N30O26S4/c1-53(2)42-70-86(144)118-50-80(138)119-64(24-16-36-114-103(108)109)90(148)133-83(55(5)6)100(158)130-73(45-58-28-30-60(136)31-29-58)93(151)124-69(26-18-38-116-105(112)113)101(159)135-39-19-27-78(135)99(157)132-77(98(156)128-74(46-59-49-117-63-23-15-14-22-61(59)63)95(153)121-66(32-33-79(107)137)91(149)134-84(56(7)8)102(160)161)52-165-164-51-76(97(155)123-68(35-41-163-10)88(146)126-70)131-87(145)65(25-17-37-115-104(110)111)120-92(150)71(43-54(3)4)127-89(147)67(34-40-162-9)122-96(154)75(48-82(141)142)129-94(152)72(44-57-20-12-11-13-21-57)125-85(143)62(106)47-81(139)140/h11-15,20-23,28-31,49,53-56,62,64-78,83-84,117,136H,16-19,24-27,32-48,50-52,106H2,1-10H3,(H2,107,137)(H,118,144)(H,119,138)(H,120,150)(H,121,153)(H,122,154)(H,123,155)(H,124,151)(H,125,143)(H,126,146)(H,127,147)(H,128,156)(H,129,152)(H,130,158)(H,131,145)(H,132,157)(H,133,148)(H,134,149)(H,139,140)(H,141,142)(H,160,161)(H4,108,109,114)(H4,110,111,115)(H4,112,113,116)/t62-,64-,65-,66-,67-,68-,69-,70-,71-,72-,73-,74-,75-,76-,77-,78-,83-,84-/m0/s1
chave InChI
MWLPXSMFEPHETN-QRXCLJFASA-N
Informações sobre genes
rat ... Pmch(24659)
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3