Documentos Principais
M3879
Sigma-Aldrich
3-Methyl-L-histidine
Sinônimo(s):
τ-Methyl-L-histidine, (S)-1-Methylimidazole-4-alanine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H11N3O2
Número CAS:
Peso molecular:
169.18
Código UNSPSC:
12352200
Outras notas
Note: This structure corresponds to IUPAC 1-Methyl-L-histidine.
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3