M3692
Anti-MRP2 antibody, Mouse monoclonal
clone CPR96, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-ABCC2, Anti-Multidrug Resistance Associated Protein 2, Anti-cMOAT, Anti-cMRP
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
CPR96, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~180 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
~1.5 mg/mL
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using cell extracts of 293T cells transfected with human MRP2
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ABCC2(1244)
Descrição geral
Aplicação
- western blotting
- immunohistochemistry
- immunofluorescence microscopy
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade