M3074
MMPIP
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
6-(4-Methoxyphenyl)-5-methyl-3-(4-pyridinyl)-isoxazolo[ 4,5-c]pyridin-4(5H)-one
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to off-white
solubilidade
DMSO: ≥10 mg/mL
originador
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(cc1)C2=Cc3onc(-c4ccncc4)c3C(=O)N2C
InChI
1S/C19H15N3O3/c1-22-15(12-3-5-14(24-2)6-4-12)11-16-17(19(22)23)18(21-25-16)13-7-9-20-10-8-13/h3-11H,1-2H3
chave InChI
PDWYBOZNEVALOV-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Artigos
Sigma-Aldrich offers many products related to G-protein family glutamate receptors for your research needs.
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience