M186
R(+)-Methanandamide
5 mg/mL in absolute ethanol, ≥96% (HPLC)
Sinônimo(s):
AM-356, R(+)-Arachidonyl-1′-hydroxy-2′-propylamide
Ensaio
≥96% (HPLC)
atividade óptica
[α]/D +8.7°, c = 4 in chloroform(lit.)
controle de medicamentos
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
condição de armazenamento
desiccated
protect from light
under inert gas
concentração
5 mg/mL in absolute ethanol
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)N[C@H](C)CO
InChI
1S/C23H39NO2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-23(26)24-22(2)21-25/h7-8,10-11,13-14,16-17,22,25H,3-6,9,12,15,18-21H2,1-2H3,(H,24,26)/b8-7-,11-10-,14-13-,17-16-/t22-/m1/s1
chave InChI
SQKRUBZPTNJQEM-FQPARAGTSA-N
Informações sobre genes
mouse ... Cnr1(12801) , Cnr2(12802)
rat ... Cnr1(25248)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
57.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
14 °C