Documentos Principais
M1773
Sigma-Aldrich
4-Methylbenzhydrylamine resin hydrochloride
200-400 mesh
Sinônimo(s):
(α-Amino-α-p-xylyl hydrochloride)polystyrene crosslinked with divinylbenzene, Amino-(4-methylphenyl)methyl copolystyrene divinylbenzene, MBHA-polystyrene
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.858,00
R$ 1.858,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 1.858,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
13111023
NACRES:
NA.56
R$ 1.858,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Extensão da rotulagem
~1 per g resin (based on picric acid assay and nitrogen determination)
Matriz
1% Cross-linked polystyrene
tamanho de partícula
200-400 mesh
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Hydrochloride resins have been used to study the treatment of hyperphosphataemia in patients with end-stage renal failure.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
S Spaia
Hippokratia, 15(Suppl 1), 22-26 (2011-09-08)
In chronic kidney disease patients, bone and mineral abnormalities have a major impact on morbidity and mortality. Hyperphosphatemia has been associated with increased mortality and with the development of cardiovascular calcification, an independent predictor of mortality. Sevelamer, or more precisely