Documentos Principais
524298
Sigma-Aldrich
Rink amide (aminomethyl)polystyrene
100-200 mesh, extent of labeling: 0.4-0.6 mmol/g N loading, 1 % cross-linked
Sinônimo(s):
4-[(2,4-Dimethoxyphenyl)(Fmoc-amino)methyl]phenoxyacetomido methyl resin, Fmoc Rink amide, Knorr Linker amide resin
Selecione um tamanho
5 G
R$ 3.263,00
R$ 3.263,00
Disponível para enviar em14 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 3.263,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.22
R$ 3.263,00
Disponível para enviar em14 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
reticulação
1 % cross-linked
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Extensão da rotulagem
0.4-0.6 mmol/g N loading
tamanho de partícula
100-200 mesh
grupo funcional
amine
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)