M152
2-(Methylthio)adenosine 5′-diphosphate trisodium salt hydrate
≥89% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
2-(Methylthio)adenosine 5′-trihydrogen diphosphate trisodium salt hydrate, 2-Methylthio-ADP trisodium salt hydrate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥89% (HPLC)
Formulário
solid
condição de armazenamento
desiccated
cor
white
solubilidade
H2O: >20 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O.[Na+].[Na+].[Na+].CSc1nc(N)c2ncn([C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)c2n1
InChI
1S/C11H17N5O10P2S.3Na.H2O/c1-29-11-14-8(12)5-9(15-11)16(3-13-5)10-7(18)6(17)4(25-10)2-24-28(22,23)26-27(19,20)21;;;;/h3-4,6-7,10,17-18H,2H2,1H3,(H,22,23)(H2,12,14,15)(H2,19,20,21);;;;1H2/q;3*+1;/p-3/t4-,6-,7-,10-;;;;/m1..../s1
chave InChI
JPTPEMXICPAWKJ-KWIZKVQNSA-K
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Atenção
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?