Documentos Principais
M0692
Sigma-Aldrich
Microsomes from Liver, Pooled
from human female
Sinônimo(s):
lab equipment accessory
Selecione um tamanho
1 VIAL
R$ 1.661,00
R$ 1.661,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 VIAL
R$ 1.661,00
About This Item
Código UNSPSC:
12161501
NACRES:
NA.47
R$ 1.661,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
fonte biológica
human female
Nível de qualidade
Formulário
liquid
embalagem
vial of ~10 mg
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
Liver microsomes are subcellular particles derived from the endoplasmic reticulum of hepatic cells. These microsomes are a rich source of drug metabolizing enzymes, including cytochrome P-450. Microsome pools from various sources are useful in the study of xenobiotic metabolism and drug interactions.
Source of drug metabolizing enzymes, including cytochrome P-450.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)